missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RFC2 Monoclonal Antibody (OTI4E1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200013025
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17512822 30 μL 30 microlitros
17592812 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17512822 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504956S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RFC2 Monoclonal antibody specifically detects RFC2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno RFC2
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MMACHC
N.º de referencia del gen Q9Y4U1
Alias de gen 2610008M13Rik; 40kDa; A1 40 kDa subunit; Activator 1 40 kDa subunit; activator 1 subunit 2; Activator 1 subunit C2; AI326953; MGC3665; Recc2; replication factor C (activator 1) 2; replication factor C (activator 1) 2, 40kDa; replication factor C 40 kDa subunit; Replication factor C subunit 2; replication factor C, 40 kDa; RF-C 40 kDa subunit; RFC2; RFC40
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MMACHC produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25974
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.