Learn More
RFC2 Monoclonal Antibody (OTI4E1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17512822
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17512822 30 μL 30 microlitros
17592812 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17512822
Marca: Origene Technologies TA504956S
Mouse Monoclonal Antibody
RFC2 Monoclonal antibody specifically detects RFC2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Especificaciones
Antígeno RFC2
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MMACHC
N.º de referencia del gen Q9Y4U1
Alias de gen 2610008M13Rik; 40kDa; A1 40 kDa subunit; Activator 1 40 kDa subunit; activator 1 subunit 2; Activator 1 subunit C2; AI326953; MGC3665; Recc2; replication factor C (activator 1) 2; replication factor C (activator 1) 2, 40kDa; replication factor C 40 kDa subunit; Replication factor C subunit 2; replication factor C, 40 kDa; RF-C 40 kDa subunit; RFC2; RFC40
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MMACHC produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25974
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1