Descripción
Rex2 gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription, DNA-templated.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | REXO2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | REXO2 |
| N.º de referencia del gen | Q9Y3B8 |
| Alias de gen | CGI 114, REX2, REXO2, RFN, RNA exonuclease 2 homolog, SFN, Small fragment nuclease, SMFN |
| Símbolos de los genes | Rex2, REXO2 |
| Mostrar más |