Learn More
MP Biomedicals™ AMV Reverse Transcriptase
Código de producto. 11496980 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3 × 200 U
Tamaño de la unidad:
600 unidades
11496980 3 × 200 U 600 unidades
1 options
Código de producto. 11496980
Marca: MP Biomedicals™ 11EMAMV203
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La transcriptasa inversa AMV MP Biomedicals™ es una transcriptasa inversa eficiente perfecta para RT-PCR, síntesis de ADNc y secuenciación de ARN.
  • La transcriptasa inversa AMV es una ADN polimerasa dependiente de ARN. Se utiliza de forma generalizada para la síntesis de la primera y la segunda cadena de ADN complementario (ADNc) a partir de plantillas de ARNm para la clonación o para sondas de hibridación.
  • Soporta altas temperaturas de reacción: La transcriptasa inversa AMV es adecuada para la síntesis de ADNc mediante el uso de cebadores específicos, a temperaturas de 55 °C a 60 °C. Esta alta temperatura de reacción permite la transcripción de ARN que contiene estructura secundaria.
  • Ausencia de actividad de las exonucleasas de 5′ a 3′: La polimerización procede en la dirección de 5′ a 3′ sin actividad exonucleasa de 5′ a 3′.
  • Exhibe varias actividades enzimáticas: La transcriptasa inversa AMV exhibe varias actividades enzimáticas, una ADN polimerasa dirigida por ARN, una ADN polimerasa dependiente del ADN, una ARNasa H y una actividad de separación de las hebras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20 °C
Cantidad 3 × 200 U
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbenicillin Disodium Salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Carbenicillin Disodium Salt