Learn More
Thermo Scientific™ Membranas de ósmosis inversa
Tienda Thermo Scientific Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tipo:
Membrana de ósmosis inversa
Membrana de ósmosis inversa (pretratada)
Para utilizar con (equipo):
LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20
Sistemas ROpure Infinity
Smart2Pure
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
cada uno
Description
Elija la membrana de ósmosis inversa (RO) Thermo Scientific™ requerida para su sistema de purificación de agua Barnstead™ Thermo Scientific™, tal como se indica.
Utilice las membranas con los siguientes sistemas Barnstead:
09.2003:
- Membrana de ósmosis inversa con pretratamiento integrado, 3 l/h para sistemas Smart2Pure™
09.2006:
- Membrana de ósmosis inversa con pretratamiento integrado, 6 l/h para sistemas Smart2Pure
22.0046:
- LabTower™ EDI 15 requiere dos de estas membranas de OI
- LabTower™ RO 20 requiere dos de estas membranas de OI
- LabTower RO 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0087 de OI
- LabTower™ TII 20 requiere dos de estas membranas de OI
- LabTower TII 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0087 de OI
- Pacific™ RO 3, 7 y 12 requieren una de estas membranas de OI
- Pacific RO 20 requiere dos de estas membranas de OI
- Pacific™ TII 3, 7 y 12 requieren una de estas membranas de OI
- Pacific TII 20 requiere dos de estas membranas de OI
22.0087:
- LabTower™ EDI 30 requiere dos de estas membranas de OI
- LabTower™ RO 40 requiere dos de estas membranas de OI
- LabTower RO 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0046 de OI
- LabTower TII 40 requiere dos de estas membranas de OI
- LabTower TII 60 requiere dos de estas membranas de OI, junto con dos membranas 22.0046 de OI
- Pacific RO 40 requiere dos de estas membranas de OI
- Pacific TII 40 requiere dos de estas membranas de OI
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas ROpure Infinity |
| Tipo | Membrana de ósmosis inversa |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction