Learn More
RUBIS Reverse-Action-Pinzette
Descripción
- Umgekehrte Pinzette
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Zum Öffnen drücken
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Sehr zuverlässig
- Entwickelt für Anwendungen mit längerem Gebrauch
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Punto plano/redondeado |
| Longitud (imperial) | 4.72 in. |
| Material | Acero inoxidable antiácido/antimagnético |
| Longitud (métrico) | 123 mm |
| Tipo de producto | Pinzas de acción inversa |
| Cantidad (n.º por caja) | 1 unidad |
| Tipo | Pinzas de bloqueo automático |