Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de laboratorio de gran rendimiento Revco™
Simplifique el uso y aumente la precisión con el control por microprocesador de los congeladores de laboratorio de gran rendimiento Thermo Scientific™ Revco™.
Especificaciones
| Intervalo de temperatura | - 30 °C |
|---|---|
| Modelo de puerta | Sólido |
| Material de la cabina | Acero laminado en frío |
| Aislamiento | Espuma de uretano |
| Certificaciones/conformidad | CE, cUL, UL |
Descripción
Simplifique el uso y aumente la precisión con el control por microprocesador de los congeladores de laboratorio de gran rendimiento Thermo Scientific™ Revco™. Nuestros congeladores de gran rendimiento Revco™ de - 30 °C y - 20 °C están diseñados para aplicaciones médicas y científicas como el almacenamiento de reactivos, fármacos, productos biológicos y otras sustancias de uso frecuente en los laboratorios. Los modelos con diversos tamaños satisfacen las necesidades más variadas de espacio y volumen de almacenamiento.
Características principales- Temperatura definida en fábrica de - 20 °C o de - 30 °C.
- Capacidades desde 139 a 1447 l (4,9 a 51,1 pies cúbicos)
- Visores y controles con iconos
- El amplio visor digital es fácil de leer y muestra intervalos de temperatura de 1 °C
- Termómetro gráfico fijo en verde cuando la temperatura es normal; barra superior intermitente en caso de exceso de temperatura, bombilla intermitente en caso de temperatura insuficiente
Control por microprocesador
- Alarmas sonoras/visuales para temperatura excesiva o insuficiente, o fallos de corriente
- Interruptor principal de ENCENDIDO/APAGADO/ACTIVACIÓN DE ALARMAS con llave para la seguridad de los ajustes
- Pulsador de prueba de alarma
- Contactos de telealarma
- Silenciador, sistema de rellamada y reinicio automático de alarma
- Batería de reserva para el controlador
Estructura
- Acabados interiores y exteriores de acero laminado en frío resistente a los arañazos
- El aislamiento de uretano expandido de alta densidad sin CFC y de 5,1 cm (2 pulg) de grosor protege frente a las oscilaciones de temperatura ambiente.
- Refrigerante de mezcla HFC sin CFC
- Los modelos de una puerta están abisagrados a la derecha
- Asa de puerta de longitud completa y bloqueo de cerradura
- Las puertas se cierran automáticamente y se bloquean abiertas a 90°
- Estantes ajustables de alambre con revestimiento de epoxi
- Orificio de acceso de 2,5 cm (1 pulg) de diámetro con enchufe en modelo bajo mesa
Características específicas de los modelos:
Congeladores de - 30 °C
- Descongelación y eliminación de condensación automáticas
- El sensor inicia automáticamente el ciclo de descongelación cuando hace falta, lo que ahorra la necesidad de temporizador de descongelación, minimiza la acumulación de escarcha y optimiza la eficacia de la bobina
- La circulación de aire forzado mantiene una temperatura más uniforme y acelera la recuperación tras abrir la puerta
Congeladores de - 20°C
- Adecuados para las aplicaciones con las que conviene evitar leves calentamientos transitorios de la bobina durante el ciclo de descongelación automática (como almacenamiento de enzimas)
- El sistema de convección de aire por gravedad ofrece la máxima estabilidad sin ventiladores
- Descongelación manual
Información para pedidos:
Los sistemas de alarma, registradores de gráficos de temperatura y monitores de alimentación eléctrica deben solicitarse por separado.
Nota:
Los volúmenes interiores indicados son nominales; la capacidad utilizable puede variar en función del uso de bandejas, cajones, bobinas del ventilador o protrusiones de la cabina. Para conocer dimensiones y capacidades específicas, o para verificar las tolerancias de espacio, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.
Especificaciones
| - 30 °C | |
| Acero laminado en frío | |
| CE, cUL, UL | |
| La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
| Alarma, registrador |
| Sólido | |
| Espuma de uretano | |
| Microprocesador | |
| Automático | |
| Sin CFC |