Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores para banco de sangre Revco™
Almacene sangre completa y componentes sanguíneos de acuerdo con los estrictos requisitos de AABB, ANRC y FDA con los refrigeradores para banco de sangre Thermo Scientific™ Revco™.
Descripción
Almacene sangre completa y componentes sanguíneos de acuerdo con los estrictos requisitos de AABB, ANRC y FDA con los refrigeradores para banco de sangre Thermo Scientific™ Revco™, que incluyen sistemas de control por microprocesador, sistemas de flujo de aire positivo, una cámara fabricada con calidad industrial con patas de nivelación ajustables y compresores de refrigeración extrafuertes diseñados para uso industrial, clínico y científico.
Características:- La circulación de aire forzado y positivo mantiene una temperatura uniforme en todo el congelador.
- El flujo de aire dirigido asegura la rápida recuperación de la temperatura tras la apertura de la puerta.
- El aislamiento de uretano expandido de alta densidad sin CFC protege la unidad frente a las oscilaciones de la temperatura ambiente y minimiza los costes de explotación.
- El refrigerador incluye compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados y sistemas de descongelación y eliminación de condensación automáticos.
Control por microprocesador:
- Tecnología electrónica digital mejorada para simplificar el manejo y trabajar con mayor exactitud
- Valor de temperatura predeterminado en fábrica a 4 °C
- Temperaturas ajustables entre 1 y 8 °C
- Mandos basados en iconos
- Visor digital grande y de fácil lectura que muestra intervalos de temperatura de 0,1 °C
- Termómetro gráfico que permanece en verde cuando la temperatura es normal, la barra superior parpadea en caso de exceso de temperatura y una bombilla parpadea cuando la temperatura es insuficiente
- Sensor que inicia automáticamente el ciclo de descongelación cuando hace falta, lo que ahorra la necesidad de temporizador de descongelación, minimiza la acumulación de escarcha y optimiza la eficacia de la bobina
Protección y seguridad:
- Señales de alarma sonoras y visuales de desviaciones de la temperatura o fallo de suministro eléctrico
- Interruptor general de ENCENDIDO/APAGADO/ACTIVACIÓN DE ALARMAS con llave para seguridad de valores fijados
- Botón de prueba de alarmas y contactos de alarma remota
- Silenciador, sistema de rellamada y reinicio automático de alarma
- Batería de reserva para el controlador
- Los ajustes de las alarmas están predeterminados para advertir las desviaciones a partir de 5,5 °C de exceso de temperatura y de 1,5 °C de temperatura insuficiente
Estructura:
- Congeladores de acero laminado en frío y acabado liso con pintura resistente al rayado para facilitar la limpieza
- Puertas de autocierre con llave y junta periférica de célula cerrada
- Puertas con ventana de cristal de doble hoja aisladas para evitar la condensación
- Cajones de acero inoxidable deslizables y ajustables
- Luces interiores (salvo modelo de colocación debajo de la mesa)
- Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en la puerta e interruptor independiente en el panel
- El modelo de colocación debajo de la mesa tiene una puerta maciza y un orificio de acceso de 2,5 cm (1 pulg) de diámetro con enchufe
Incluye:
Registrador gráfico de temperatura de siete días 15,2 cm (6 pulg) (excepto el modelo de colocación debajo de la mesa; registrador independiente disponible por separado)
Nota:
Otras voltajes disponibles. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o su representante de ventas.