Learn More
Bel Art™ Bolsa de desecante reutilizable de gel de sílice
Código de producto. p-9663000 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17798588
Marca: Bel Art™ F420450350
Estos paquetes cómodos, fáciles de manipular y llenos de partículas de gel de sílice absorbentes de humedad están disponibles en varios tamaños para adaptarse a la mayoría de los desecadores.
  • La bolsa de microfibra duradera contiene partículas que eliminan el riesgo de fugas y no le afecta la humedad
  • Para saber cuando es necesaria una recarga, el punto indicador cambia de azul cuando está seco a rosa cuando está húmedo
  • El gel saturado se puede regenerar en 6 minutos con la bolsa para microondas
  • Se puede regenerar varias veces sin degradación
  • Se suministra individualmente sellada en un sobre a prueba de humedad
  • Disponible en varios tamaños para adaptarse a la mayoría de desecadores
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 5 cm
Tipo de producto Bolsa de desecante
Descripción Sobre de microfibra duradera
Material Gel de sílice
Altura (métrico) 19 cm
Altura (imperial) 7,5 in
Anchura (métrico) 5 cm
Anchura (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 10 cm
Longitud (imperial) 4 in
Capacidad (métrico) 350 g
Capacidad (imperial) 0,75 lb