Learn More
3M™ Tapones reutilizables
Descripción
- Protéjase los oídos de forma cómoda y duradera con los tapones 3M™ Serie 1200.
- Estos tapones reutilizables reducen los niveles de ruido hasta 25 dB y están completamente probados y aprobados según la norma EN 352-2.
- Están hechos de un elastómero termoplástico (TPE) suave y duradero. La forma de triple contorno especialmente diseñada es cónica para adaptarse a la mayoría de los tamaños de canal auditivo, y ofrece un ajuste cómodo y seguro. El diseño del agarre para los dedos simplifica la inserción y la extracción, y las hace cómodas e higiénicas.
- Vienen con un estuche de almacenamiento resistente con una pinza para el cinturón, lo que ayuda a mantener los tapones juntos y limpios, evitando que se pierdan.
- Los tapones 3M™ 1261 están disponibles como versiones con sonda para su uso con el sistema de validación 3M™ E-A-RFit™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Estándar |
| Modelo | 1261 |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 26 dB |
| Corded | Sin cordón |
| Plug Shape | Con brida |
| Desechables | Reusable |
| Metal Detectable | No |
| Dieléctrico/a/s | No |
| Mounting | No |