Learn More
Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets
Available in either standard or serialized models.
101.00€ - 142.00€
Especificaciones
Clase | A |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Graduado | Sí |
Color de graduación | Ámbar |
Estilo de punta | Tuf-Temp™ treated |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo | Tiempo mín. de flujo | Exactitud | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo | Tiempo mín. de flujo | Exactitud | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17801450
|
Fisherbrand™
13-650-3C |
2 mL | Serialized Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.006 mL |
113.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17811450
|
Fisherbrand™
13-650-3F |
5 mL | Serialized Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0,01 ml |
142.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17871440
|
Fisherbrand™
13-650-2D |
3 mL | Pipeta volumétrica | 8 sec. | ±0,01 ml |
101.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17881440
|
Fisherbrand™
13-650-2E |
4 mL | Pipeta volumétrica | 8 sec. | ±0,01 ml |
105.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Available in either standard or serialized models.
- Borosilicate glass
- Volume accuracy marked on each pipet
- Permanent amber markings
- Tuf-Temp™–treated tempered tips reduce chipping
Información de órdenes
All pipets are available as PersonaPet™ personalized pipets.
Especificaciones
A | |
Sí | |
Tuf-Temp™ treated |
Borosilicate Glass | |
Ámbar | |
Reusable |