Learn More
Fisherbrand™ Pipetas volumétricas reutilizables de clase A
Código de producto. 17871440 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Tipo:
Pipeta volumétrica
Pipeta volumétrica seriada
Tiempo mín. de flujo:
8 s
Exactitud:
±0,006 ml
±0,01 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 17871440
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible en modelos estándar o serializados.
  • Vidrio de borosilicato
  • Precisión del volumen marcada en cada pipeta
  • Marcas ámbar permanentes
  • Tuf-Temp™– las puntas templadas tratadas reducen el descascarillado
Información de órdenes
Todas las pipetas están disponibles como PersonaPet™ pipetas personalizadas.
Especificaciones
Exactitud ±0,01 ml
Calibrado Sí
Certificaciones/conformidad ASTM E969-95
Clase A
Material Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Tiempo mín. de flujo 8 s
Estilo de punta Tuf-Temp™ tratados
Volumen (imperial) 0,1 oz.
Color Negro
Volumen (métrico) 3 mL
Tipo Pipeta volumétrica
Desechables Reutilizables