Learn More
RETSCH Molino de centrifugación ZM200 Ultra: Tamices de aro
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable resistente al desgaste
Tamaño de poro:
0,003 in (0,08 mm)
0,01 in (0,50 mm)
0,029 in (0,75 mm)
0,07 in (2,0 mm)
0,08 mm
0,11 in (3,0 mm)
0,12 mm
0,20 mm
0,23 in (6,0 mm)
0,25 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,50 mm
2,0 mm
2,00 mm
3,0 mm
3,00 mm
4,0 mm
5,0 mm
5,00 mm
6,0 mm
Tipo de poro:
Orificio redondo
Orificios Conidur
Orificios redondos
Orificios trapezoidales
Tipo de producto:
Tamiz de aro
Tamiz de aro con reborde reforzado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tamiz de aro con reborde reforzado |
| Para utilizar con (equipo) | Molino de centrifugación ZM200 Ultra |
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño de poro | 1,50 mm |
| Tipo de poro | Orificios trapezoidales |