Learn More
- Home
- Products
- Equipos para laboratorios especializados
- Molinillos
- RETSCH Molino de centrifugación ZM200 Ultra: Tamices de aro
RETSCH Molino de centrifugación ZM200 Ultra: Tamices de aro
Código de producto. 11944252 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable resistente al desgaste
Tamaño de poro:
0,003 in (0,08 mm)
0,01 in (0,50 mm)
0,029 in (0,75 mm)
0,07 in (2,0 mm)
0,08 mm
0,11 in (3,0 mm)
0,12 mm
0,20 mm
0,23 in (6,0 mm)
0,25 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,50 mm
2,0 mm
2,00 mm
3,0 mm
3,00 mm
4,0 mm
5,0 mm
5,00 mm
6,0 mm
Tipo de poro:
Orificio redondo
Orificios Conidur
Orificios redondos
Orificios trapezoidales
Tipo de producto:
Tamiz de aro
Tamiz de aro con reborde reforzado
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Material | Tamaño de poro | Tipo de poro | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11944252 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 0,25 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11944242 | Acero inoxidable | 1,50 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 10354721 | Acero inoxidable | 1,0 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10519141 | Acero inoxidable | 0,12 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10670252 | Acero inoxidable | 0,20 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10350061 | Acero inoxidable | 0,08 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10655271 | Acero inoxidable | 0,75 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10130831 | Acero inoxidable | 2,00 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 11737704 | Acero inoxidable | 4,0 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro | cada uno |
| 10019060 | Acero inoxidable | 1,50 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10079340 | Acero inoxidable | 0,25 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro | cada uno |
| 10730661 | Acero inoxidable | 3,00 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro | cada uno |
| 10039070 | Acero inoxidable | 5,0 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro | cada uno |
| 11761846 | Acero inoxidable | 0,029 in (0,75 mm) | Orificios Conidur | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11904242 | Acero inoxidable | 0,003 in (0,08 mm) | Orificios Conidur | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 10297790 | Acero inoxidable | 6,0 mm | Orificio redondo | Tamiz de aro | cada uno |
| 11914242 | Acero inoxidable | 0,12 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11924242 | Acero inoxidable | 0,20 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11954242 | Acero inoxidable | 0,07 in (2,0 mm) | Orificios Conidur | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11974242 | Acero inoxidable | 0,11 in (3,0 mm) | Orificios redondos | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11964242 | Acero inoxidable | 4,0 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11994242 | Acero inoxidable | 0,23 in (6,0 mm) | Orificios redondos | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11984242 | Acero inoxidable | 5,00 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 10656320 | Acero inoxidable | 0,01 in (0,50 mm) | Orificios Conidur | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11702513 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 0,20 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11954252 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 0,75 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11984252 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 2,0 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11846013 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 1,0 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11994252 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 3,0 mm | Orificios redondos | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
| 11974252 | Acero inoxidable resistente al desgaste | 1,50 mm | Orificios trapezoidales | Tamiz de aro con reborde reforzado | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11944252
Marca: RETSCH 03.647.0263
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tamiz de aro con reborde reforzado |
| Para utilizar con (equipo) | Molino de centrifugación ZM200 Ultra |
| Material | Acero inoxidable resistente al desgaste |
| Tamaño de poro | 0,25 mm |
| Tipo de poro | Orificios trapezoidales |