Learn More
RETSCH Molino de centrifugación ZM200 Ultra: Tamices de aro
Código de producto. 10670252 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable resistente al desgaste
Tamaño de poro:
0,003 in (0,08 mm)
0,01 in (0,50 mm)
0,029 in (0,75 mm)
0,07 in (2,0 mm)
0,08 mm
0,11 in (3,0 mm)
0,12 mm
0,20 mm
0,23 in (6,0 mm)
0,25 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,50 mm
2,0 mm
2,00 mm
3,0 mm
3,00 mm
4,0 mm
5,0 mm
5,00 mm
6,0 mm
Tipo de poro:
Orificio redondo
Orificios Conidur
Orificios redondos
Orificios trapezoidales
Tipo de producto:
Tamiz de aro
Tamiz de aro con reborde reforzado
Pakningsstørrelse:
cada uno
Artikelnummer. Material Tamaño de poro Tipo de poro Tipo de producto unitSize
10670252 Acero inoxidable 0,20 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro cada uno
11944242 Acero inoxidable 1,50 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
10354721 Acero inoxidable 1,0 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro cada uno
10519141 Acero inoxidable 0,12 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro cada uno
10350061 Acero inoxidable 0,08 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro cada uno
10655271 Acero inoxidable 0,75 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro cada uno
10130831 Acero inoxidable 2,00 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro cada uno
11737704 Acero inoxidable 4,0 mm Orificios redondos Tamiz de aro cada uno
10019060 Acero inoxidable 1,50 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro cada uno
10079340 Acero inoxidable 0,25 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro cada uno
10730661 Acero inoxidable 3,00 mm Orificios redondos Tamiz de aro cada uno
10039070 Acero inoxidable 5,0 mm Orificios redondos Tamiz de aro cada uno
11761846 Acero inoxidable 0,029 in (0,75 mm) Orificios Conidur Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
11904242 Acero inoxidable 0,003 in (0,08 mm) Orificios Conidur Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
10297790 Acero inoxidable 6,0 mm Orificio redondo Tamiz de aro cada uno
11914242 Acero inoxidable 0,12 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
11924242 Acero inoxidable 0,20 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
11954242 Acero inoxidable 0,07 in (2,0 mm) Orificios Conidur Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
11974242 Acero inoxidable 0,11 in (3,0 mm) Orificios redondos Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
11964242 Acero inoxidable 4,0 mm Orificios redondos Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
11994242 Acero inoxidable 0,23 in (6,0 mm) Orificios redondos Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
11984242 Acero inoxidable 5,00 mm Orificios redondos Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
10656320 Acero inoxidable 0,01 in (0,50 mm) Orificios Conidur Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
11944252 Acero inoxidable resistente al desgaste 0,25 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
11702513 Acero inoxidable resistente al desgaste 0,20 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
11954252 Acero inoxidable resistente al desgaste 0,75 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
11984252 Acero inoxidable resistente al desgaste 2,0 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
11846013 Acero inoxidable resistente al desgaste 1,0 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
11994252 Acero inoxidable resistente al desgaste 3,0 mm Orificios redondos Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
11974252 Acero inoxidable resistente al desgaste 1,50 mm Orificios trapezoidales Tamiz de aro con reborde reforzado cada uno
30 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10670252
Brand: RETSCH 03.647.0233
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tamices de acero inoxidable para su uso con molino de centrifugación ZM200 Ultra
Tekniske data
Tipo de producto Tamiz de aro
Para utilizar con (equipo) Molino de centrifugación ZM200 Ultra
Material Acero inoxidable
Tamaño de poro 0,20 mm
Tipo de poro Orificios trapezoidales
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.