Learn More
RETSCH Molino de centrifugación ZM200 Ultra: Tamices de aro
Código de producto. 10354721 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable resistente al desgaste
Tamaño de poro:
0,003 in (0,08 mm)
0,01 in (0,50 mm)
0,029 in (0,75 mm)
0,07 in (2,0 mm)
0,08 mm
0,11 in (3,0 mm)
0,12 mm
0,20 mm
0,23 in (6,0 mm)
0,25 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,50 mm
2,0 mm
2,00 mm
3,0 mm
3,00 mm
4,0 mm
5,0 mm
5,00 mm
6,0 mm
Tipo de poro:
Orificio redondo
Orificios Conidur
Orificios redondos
Orificios trapezoidales
Tipo de producto:
Tamiz de aro
Tamiz de aro con reborde reforzado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10354721
Marca: RETSCH 03.647.0237
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tamices de acero inoxidable para su uso con molino de centrifugación ZM200 Ultra
Especificaciones
Tipo de producto Tamiz de aro
Para utilizar con (equipo) Molino de centrifugación ZM200 Ultra
Material Acero inoxidable
Tamaño de poro 1,0 mm
Tipo de poro Orificios trapezoidales