Learn More
RETSCH Molino de centrifugación ZM200 Ultra: Tamices de distancia
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,08 mm
0,12 mm
0,20 mm
0,75 mm
1,50 mm
4,0 mm
Tipo de poro:
Orificios redondos
Orificios trapezoidales
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tamiz de distancia |
| Para utilizar con (equipo) | Molino de centrifugación ZM200 Ultra |
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño de poro | 1,50 mm |
| Tipo de poro | Orificios trapezoidales |