Learn More
RETSCH Tamices de ensayo: malla 14 o superior
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1mm
106 μm
1,18mm
125 μm
1,4mm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
25mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (imperial) | 2 in |
| Fondo (métrico) | 5,08cm |
| Tamaño de poro | 300 μm |
| Tipo | Tamiz de ensayo |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E11 |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 in |
| Material | Acero inoxidable |
| Estándar Tyler | Malla 50 |
| Estándar EE.UU. | N.º 50 |
| Para utilizar con (aplicación) | Clínker de cemento, productos químicos, café, materiales de construcción, fertilizantes, rellenos, harinas, granos, polvos de metales, minerales, frutos secos, plásticos, arena, semillas, suelo, detergente en polvo, etc. |
| Mostrar más |