Learn More
RETSCH Tamices de ensayo: malla 14 o superior
Código de producto. 10208691 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1mm
106 μm
1,18mm
125 μm
1,4mm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
25mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10208691 850 μm cada uno
10014791 20 μm cada uno
10790463 25 μm cada uno
10390902 32 μm cada uno
10468341 38 μm cada uno
10534492 45 μm cada uno
10248971 53 μm cada uno
10534682 75 μm cada uno
10045071 106 μm cada uno
10085031 63 μm cada uno
10791423 90 μm cada uno
10701433 125 μm cada uno
10752003 212 μm cada uno
10585062 150 μm cada uno
10004921 180 μm cada uno
10555642 250 μm cada uno
10610092 300 μm cada uno
10278541 425 μm cada uno
10024931 355 μm cada uno
10238591 500 μm cada uno
10523342 710 μm cada uno
10620092 600 μm cada uno
10330622 1mm cada uno
10340622 1,18mm cada uno
10583722 1,4mm cada uno
10136651 25mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Código de producto. 10208691 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 60.150.000850
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acero inoxidable con gasa de alambre
Especificaciones
Fondo (imperial) 2 in
Fondo (métrico) 5,08cm
Tamaño de poro 850 μm
Tipo Tamiz de ensayo
Certificaciones/conformidad ASTM E11
Diámetro exterior (imperial) 8 in
Material Acero inoxidable
Estándar Tyler Malla 20
Estándar EE.UU. N.º 20
Para utilizar con (aplicación) Clínker de cemento, productos químicos, café, materiales de construcción, fertilizantes, rellenos, harinas, granos, polvos de metales, minerales, frutos secos, plásticos, arena, semillas, suelo, detergente en polvo, etc.
Mesh Material Acero inoxidable