Learn More
RETSCH Tamices de ensayo: malla 13 o inferior
Código de producto. 10701243 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4 mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,4mm
26,5mm
31,5mm
37,5mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10701243 8 mm cada uno
10390762 1,7mm cada uno
10075011 2 mm cada uno
10710283 2,36mm cada uno
10218931 2,8mm cada uno
10497001 5,6mm cada uno
10497191 6,3mm cada uno
10136171 3,35mm cada uno
10146171 4,75mm cada uno
10407201 6,7mm cada uno
10350862 4 mm cada uno
10477771 12,5mm cada uno
10477961 13,2mm cada uno
10418161 16 mm cada uno
10525072 9,5mm cada uno
10751813 11,2mm cada uno
10418351 19 mm cada uno
10428351 22,4mm cada uno
10600462 45 mm cada uno
10095011 37,5mm cada uno
10278591 26,5mm cada uno
10095001 31,5mm cada uno
10238691 53 mm cada uno
10426241 50 mm cada uno
10146881 63 mm cada uno
10340672 75 mm cada uno
10650292 90 mm cada uno
27 options
Código de producto. 10701243
Marca: RETSCH 60.150.008000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acero inoxidable con gasa de alambre
Dimensiones: 20,3 x 5 cm (8 x 2 pulgadas) (Diám. x F)
Compliance
Cumple la normativa ASTM E11
Especificaciones
Fondo (imperial) 2 in
Fondo (métrico) 5,08cm
Tamaño de poro 8 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310
Diámetro exterior (imperial) 8 in
Material Acero inoxidable
Estándar Tyler Malla 3
Estándar EE.UU. N.º 4
Para utilizar con (aplicación) Clínker de cemento, productos químicos, café, materiales de construcción, fertilizantes, rellenos, harinas, granos, polvos de metales, minerales, frutos secos, plásticos, arena, semillas, suelo, detergente en polvo, etc.
Screen Size 4 Mesh
Mesh Material Acero inoxidable
Sieve Number 4