Learn More
RETSCH Bolas de molienda de molino de bolas planetario PM 100
Código de producto. p-3040338 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Óxido de circonio
Diámetro (métrico):
0,2 cm
0,3 cm
1 cm
Para utilizar con (aplicación):
Ideal para molienda coloidal
Ideal para molienda estándar
Tamaño de la unidad:
500 g
cada uno
Código de producto. Material Diámetro (métrico) Para utilizar con (aplicación) unitSize
11797044 Acero inoxidable 0,3 cm Ideal para molienda coloidal 500 g
11301460 Acero inoxidable 0,2 cm Ideal para molienda coloidal cada uno
10289201 Óxido de circonio 1 cm Ideal para molienda estándar cada uno
10491213 Acero inoxidable 1 cm Ideal para molienda coloidal cada uno
4 options
Código de producto. 11797044
Marca: RETSCH 22.455.0011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con los molinos de bolas planetarios Retsch PM 100 y PM 200
  • En diferentes diámetros y materiales
  • Se ofrecen bolas más pequeñas para el molino coloidal
Especificaciones
Tipo de producto Bola de molienda
Capacidad (imperial) 4,05 oz
Capacidad (métrico) 120 mL
Diámetro (imperial) 0,11 in
Diámetro (métrico) 0,3 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para molienda coloidal
Para utilizar con (equipo) Molinos de bolas planetario PM 100 y PM 200
Material Acero inoxidable
Peso (imperial) 1,1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg