Learn More
RETSCH Bolas de molienda de molino de bolas planetario PM 100
Código de producto. 10491213 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Óxido de circonio
Diámetro (métrico):
0,2 cm
0,3 cm
1 cm
Para utilizar con (aplicación):
Ideal para molienda coloidal
Ideal para molienda estándar
Tamaño de la unidad:
500 g
cada uno
Código de producto. Material Diámetro (métrico) Para utilizar con (aplicación) unitSize
10491213 Acero inoxidable 1 cm Ideal para molienda coloidal cada uno
11797044 Acero inoxidable 0,3 cm Ideal para molienda coloidal 500 g
11301460 Acero inoxidable 0,2 cm Ideal para molienda coloidal cada uno
10289201 Óxido de circonio 1 cm Ideal para molienda estándar cada uno
4 options
Código de producto. 10491213
Marca: RETSCH 05.368.0063
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con los molinos de bolas planetarios Retsch PM 100 y PM 200
  • En diferentes diámetros y materiales
  • Se ofrecen bolas más pequeñas para el molino coloidal
Especificaciones
Tipo de producto Bola de molienda
Diámetro (imperial) 0,39 in
Diámetro (métrico) 1 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para molienda coloidal
Para utilizar con (equipo) Molinos de bolas planetario PM 100 y PM 200
Material Acero inoxidable