Learn More
RETSCH Recipiente de molienda CryoMill
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Adaptador de triturador criogénico CryoMill
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tarro de molienda de acero inoxidable con diseño de cierre de rosca
- El tarro de molienda se enfría continuamente con el nitrógeno líquido del sistema de refrigeración integrado antes y durante la molienda
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tarro de molienda |
| Capacidad (imperial) | 0,16 oz |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Tipo de tapón | Cuello de rosca |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para molienda criogénica |
| Para utilizar con (equipo) | Adaptador de triturador criogénico CryoMill |
| Material | Acero inoxidable |