Learn More
RETSCH Vasos de aluminio para prensa de pastillas PP 25
Código de producto. p-4701900 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
32 mm
40 mm
Incluye:
1000 unidades
600 unidades
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. 11718224
Marca: RETSCH 22.005.0001
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Vaso de aluminio
Diámetro (métrico) 32 mm
Para utilizar con (equipo) Prensa de pastillas PP 25
Incluye 1000 unidades
Material Aluminio