Learn More
Brady™ Cintas retrorreflectantes
Código de producto. 11588784
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 101,6 mm
15,24 m x 57,15 mm
15 m x 100 mm
Color:
Amarillo
Naranja
Plata
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) Color unitSize
11588784 15 m x 100 mm Naranja cada uno
11589273 15,24 m x 101,6 mm Plata cada uno
11508934 15 m x 100 mm Amarillo cada uno
11599273 15,24 m x 57,15 mm Plata cada uno
4 options
Código de producto. 11588784
Marca: Brady™ 800977
The reflective quality of the material makes GlobalMark™ Retro-Reflective Tape ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).
  • Etiquetas para impresora
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase 1, Reglamento Fed. L-S– 300
Descripción GlobalMark Retro-Reflective Tape
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Naranja
Acabado Satinado
Formato Rollo
Material Cinta reflectante
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Cinta retrorreflectante
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Adecuada para su uso en exteriores
Para utilizar con (equipo) GlobalMark
Satinado 100 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Vida útil 1 año
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete Paquete de 3000
Cantidad 3000/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,0055 in
Grosor (métrico) 0,034 mm
Dimensions (LxW) 15 m x 100 mm
Longitud (imperial) 49 ft.
Longitud (métrico) 15 m
Anchura (imperial) 3.94 in.
Anchura (métrico) 100 mm