Learn More
Brady™ Banda de barrera retráctil con postes de plata
Código de producto. 11751166
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo fluorescente
Borgoña
Negro/amarillo
Verde
Longitud (métrico):
2 m
3,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (métrico) unitSize
11751166 Amarillo fluorescente 3,5 m cada uno
11751156 Borgoña 2 m cada uno
11761156 Negro/amarillo 2 m cada uno
11711166 Verde 3,5 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11751166 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 912687
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Retractable Barrier Belt with Silver Posts for traffic control.
  • For traffic control.
Especificaciones
Tipo de producto Banda de barrera retráctil
Color Amarillo fluorescente
Material Acero
Descripción Retractable Barrier Belt - 3.5 Meters with Silver Posts
Para utilizar con (aplicación) Traffic Control
Altura (imperial) 3.94 in.
Altura (métrico) 100 mm
Incluye Banda de barrera retráctil: 3,5 metros con postes de plata
Longitud (imperial) 11.5 ft.
Longitud (métrico) 3,5 m
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 12 kg
Anchura (imperial) 3.94 in.
Anchura (métrico) 100 mm