Learn More
Brady™ Banda de barrera retráctil con postes de plata
Descripción
- For traffic control.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Banda de barrera retráctil |
| Color | Verde |
| Material | Acero |
| Descripción | Retractable Barrier Belt - 3.5 Meters with Silver Posts |
| Para utilizar con (aplicación) | Traffic Control |
| Altura (imperial) | 3.94 in. |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Incluye | Banda de barrera retráctil: 3,5 metros con postes de plata |
| Longitud (imperial) | 11.5 ft. |
| Longitud (métrico) | 3,5 m |
| Mostrar más |