Learn More
Brady™ Banda de barrera retráctil con postes cromados
Código de producto. p-8006774
Change view
Click to view available options
Color:
Negro
Rojo
Longitud (métrico):
2 m
3,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (métrico) unitSize
11791116 Negro 2 m cada uno
11781126 Rojo 3,5 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11791116 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 912641
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retractable Barrier Belt with Chrome Posts for traffic control.
  • Traffic control barrier.
Especificaciones
Tipo de producto Banda de barrera retráctil
Alternate Part Number ADAPT CHR BARRIER BELT 2M 804324 BLACK
Color Negro
Material Acero
Descripción Retractable Barrier Belt - 2 Meters with Chrome Posts
Para utilizar con (aplicación) Traffic Control
Altura (imperial) 3.94 in.
Altura (métrico) 100 mm
Incluye Banda de barrera retráctil: 2 metros con postes cromados
Longitud (imperial) 6.6 ft.
Longitud (métrico) 2 m
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 12 kg
Anchura (imperial) 3.94 in.
Anchura (métrico) 100 mm