Learn More
Bochem™ Pinza de retorta
Código de producto. 10075180
Click to view available options
Longitud (métrico):
180 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10075180
Marca: Bochem™ 5480
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Abrazadera de retorta Bochem™ con una mordaza redonda revestida de corcho.
  • Redondo
  • Forro de corcho
Especificaciones
Material Acero chapado en zinc
Diámetro (métrico) 12 mm
Longitud (métrico) 180 mm
Diámetro interior (métrico) 100 mm