missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA competitivo para la proteína de unión de retinol (RBP) urinaria

Código de producto. 15835863
Change view
Click to view available options
Suficiente para:
96 ensayos
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Suficiente para unitSize
15835863 96 ensayos paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15835863 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EIARBPUR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Placas prerecubiertas, patrón, anticuerpo detector, conjugado con HRP, tampón de ensayo, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa y hoja de datos técnicos específicos del lote.

ELISA competitivo

El kit de ELISA de proteína transportadora del retinol (RBP) urinaria multiespecie cuantifica la RBP en orina humana, de rata, de perro y de mono rhesus.

Principio del método

El kit de ELISA competitivo de proteína transportadora del retinol para uso exclusivo en investigación está diseñado para medir cuantitativamente la RBP presente en muestras de orina. Se proporciona un patrón de RBP para generar una curva estándar para el ensayo y todas las muestras deben leerse fuera de la curva estándar. Los patrones o las muestras diluidas se pipetean en una placa de microtitulación transparente recubierta con un anticuerpo para capturar anticuerpos de conejo. Se añade un conjugado de RBP-peroxidasa a los patrones y muestras de los pocillos. La reacción de unión se inicia mediante la adición del anticuerpo policlonal de la RBP en cada pocillo. Después de 1 horas de incubación, la placa se lava y se añade sustrato. El sustrato reacciona con el conjugado RBP-peroxidasa ligado. Tras una breve incubación, la reacción se detiene y la intensidad del color generado se detecta en un lector de placas de microtitulación capaz de medir a 450 nm.

Validación rigurosa

Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para criterios como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia de lote a lote. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

Esta proteína pertenece a la familia de la lipocalina y es el portador específico del retinol (alcohol de vitamina A) en la sangre. Suministra retinol de los depósitos hepáticos a los tejidos periféricos. En el plasma, el complejo RBP-retinol interactúa con la transtiretina, lo que evita su pérdida por filtración a través de los glomérulos renales. Una deficiencia de vitamina A bloquea la secreción de la proteína de unión postranslacionalmente y da lugar a una entrega y suministro defectuosos a las células epidérmicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P02696,P02753,P04916,P09455
Intervalo del ensayo 3,906-1000 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2,90 ng
Descripción Kit de ELISA competitivo para la proteína de unión de retinol urinaria
ensayo Ensayo multiplex en la plataforma Luminex
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteína portadora
Tipo de muestra Orina
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, ensayos de actividad, biología de proteínas, biología reproductiva, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo, señalización celular, epigenética, hematología, daños del ADN, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de hormonas esteroideas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 102155154, 25056, 25703, 477775, 5947, 5950, 701270, 715667
Símbolo de gen RBP1, RBP4
CV interensayo 10,1%
CV intraensayo 5,4%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Metabolismo
Volumen de muestra Orina, 25 μl
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Canino, humano, mono Rhesus, rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 1 h 30 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.