Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para proteínas de unión al retinol
Código de producto. p-200006767
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17104863
Marca: Invitrogen™ EIARBP
El ELISA competitivo de proteína de unión al retinol cuantifica la proteína de unión al retinol (RBP) en suero, plasma, orina, saliva, extractos fecales secos o medio de cultivo celular.
The Retinol Binding Protein Competitive ELISA quantitates retinol binding protein (RBP) in serum, plasma, urine, saliva, dried fecal extracts or cell culture medium.∣Principle of the method: The Retinol Binding Protein Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure RBP independent of species. An RBP standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples are read off a user-generated standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with anti-sheep IgG antibodies. Anti-sheep RBP antibodies and RBP-peroxidase conjugate is added to the wells. The RBP-peroxidase conjugate and any RBP in the sample will compete to bind to the anti-sheep RBP antibodies. After incubation, the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound RBP-peroxidase conjugate. After a 30 min incubation, the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader at 450 nm. The intensity of the generated color corresponds inversely to the amount of RBP present in the sample.∣Rigorous validation: Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Este gen codifica la proteína portadora implicada en el transporte de retinol (alcohol de vitamina A) desde el sitio de almacenamiento del hígado hasta el tejido periférico.La vitamina A es una vitamina soluble en grasa necesaria para el crecimiento, la reproducción, la diferenciación de los tejidos epiteliales y la visión.Se han encontrado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso C CRABP-I; proteína de unión al retinol celular 1; proteína de unión al retinol celular; proteína de unión al retinol celular I; CRABP-I; CRBP; CRBP1; Crbpi; CRBP-I; PROTEINA DE BAJA CALIDAD: proteína de unión al retinol 1; mCRBPI; RBP; Rbp1; Rbp-1; RBPC; retinol; unión al retinol; proteína de unión al retinol; proteína de unión al retinol 1; proteína de unión al retinol 1, celular; proteína de unión al retinol 1; proteína de unión al retinol 1, celular
Intervalo del ensayo De 7,8 a 1000 ng/ml, de 7,8 a 1000 ng/ml, de 7,8 a 1000 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,36 ng/ml|1,36 µg/ml|1,36 µg/ml
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Fecal Extract, Plasma, Serum, Supernatant, Urine
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P09455
Símbolo de gen Rbp1
CV interensayo 12%
CV intraensayo 5%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos con revestimiento Anti-IgG
Estándar
Tampón de ensayo concentrado
Anticuerpo de captura
Antígeno conjugado con HRP
Tampón de lavado concentrado
Sustrato TMB
Solución de tope
Sellador para placas, Standard, Assay Buffer Concentrate, Capture Antibody, HRP-conjugated Antigen, Wash Buffer Concentrate, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; extracto fecal, 50 µl; orina, 12,5 µl; sobrenadante, 50 µl
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo RBP1
Tiempo de prueba 45 min
Tiempo total del ensayo 1 h 30 min