Learn More
Retinal S antigen Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16822385 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16822385 20 μL 20 microlitros
16812385 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16822385
Marca: Proteintech 235461AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
S-antigen, also identified as arrestin, is a protein involved in the regulation of phototransduction.
Especificaciones
Antígeno Retinal S antigen
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.52 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SAG
N.º de referencia del gen P10523, P20443
Alias de gen 48 kDa protein, Retinal S antigen, Rod photoreceptor arrestin, S AG, S arrestin, SAG
Símbolos de los genes SAG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Retinal S antigen Fusion Protein Ag20318
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20215, 6295
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG