Learn More
Thermo Scientific™ Kits de pasos de retención
Código de producto. p-4522288 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
1 m
2 m
5 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Entre 0,22 y 0,32 mm
Material:
Sílice desactivado
Unit Size:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) Material unitSize
10506195 1 m 0,53 mm Sílice desactivado cada uno
10391435 5 m 0,25 mm Sílice desactivado cada uno
10006264 5 m 0,32 mm Sílice desactivado cada uno
10301165 2 m 0,32 mm Sílice desactivado cada uno
10341335 2 m 0,53 mm Sílice desactivado cada uno
10429244 5 m 0,53 mm Sílice desactivado cada uno
10691206 2 m Entre 0,22 y 0,32 mm - cada uno
10772846 2 m 0,53 mm - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10506195 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 260G401P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Instale un espacio de retención/columna de protección en la columna analítica con un solo kit.
Utilice kits de pasos de retención Thermo Scientific™ para instalar de forma cómoda un paso de retención/precolumna en la columna de análisis. Cada kit incluye tubos de sílice desactivados, una miniunión y cinco empalmes.
Incluye:
  • Longitud del tubo de sílice fundida desactivado
  • Mini-unión
  • Cinco empalmes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con Columna de protección (GC)
Tipo Tubos GC
Descripción Tubos; 0,53 mm de diámetro interno x 1 m (Siltek)
Para utilizar con (aplicación) GC
Diámetro interior (imperial) 0,0762 mm (0,021 in)
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Longitud global (imperial) 0,99 m (3 ft 3 in)
Longitud global (métrico) 1 m
Material Sílice desactivado
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.