Descripción
Utilice kits de pasos de retención Thermo Scientific™ para instalar de forma cómoda un paso de retención/precolumna en la columna de análisis. Cada kit incluye tubos de sílice desactivados, una miniunión y cinco empalmes.
Incluye:
- Longitud del tubo de sílice fundida desactivado
- Mini-unión
- Cinco empalmes
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Columna de protección (GC) |
| Tipo | Tubos GC |
| Descripción | Tubos; 0,25 mm de diámetro interior x 5 m |
| Para utilizar con (aplicación) | GC |
| Diámetro interior (imperial) | 0,010 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Longitud global (imperial) | 0,99 m (16 ft 4,9 in) |
| Longitud global (métrico) | 5 m |
| Material | Sílice desactivado |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.