Learn More
Thermo Scientific™ Kits de pasos de retención
Código de producto. 10301165 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
1 m
2 m
5 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Entre 0,22 y 0,32 mm
Material:
Sílice desactivado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) Material unitSize
10301165 2 m 0,32 mm Sílice desactivado cada uno
10506195 1 m 0,53 mm Sílice desactivado cada uno
10391435 5 m 0,25 mm Sílice desactivado cada uno
10006264 5 m 0,32 mm Sílice desactivado cada uno
10341335 2 m 0,53 mm Sílice desactivado cada uno
10429244 5 m 0,53 mm Sílice desactivado cada uno
10691206 2 m Entre 0,22 y 0,32 mm - cada uno
10772846 2 m 0,53 mm - cada uno
8 options
Código de producto. 10301165
Marca: Thermo Scientific™ 260G498P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Instale un espacio de retención/columna de protección en la columna analítica con un solo kit.
Utilice kits de pasos de retención Thermo Scientific™ para instalar de forma cómoda un paso de retención/precolumna en la columna de análisis. Cada kit incluye tubos de sílice desactivados, una miniunión y cinco empalmes.
Incluye:
  • Longitud del tubo de sílice fundida desactivado
  • Mini-unión
  • Cinco empalmes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Columna de protección (GC)
Tipo Tubos
Incluye Tubing, Union, Ferrules
Para utilizar con (aplicación) GC
Diámetro interior (imperial) 0,013 in
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Longitud global (imperial) 0,99 m (6 ft 7 in)
Longitud global (métrico) 2 m
Material Sílice desactivado
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.