missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Retaspimycin Hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16454786
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454786 100 mg 100 miligramos
16486447 5 mg 5 miligramos
16480097 50 mg 50 miligramos
16430979 1 mg 1 miligramo
16413718 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454786

Marca: Medchem Express HY10210

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Retaspimycin Hydrochloride is a potent inhibitor of Hsp90 with EC50s of 119 nM for both Hsp90 and Grp9.

Retaspimycin Hydrochloride is a potent inhibitor of Hsp90 with EC50s of 119 nM for both Hsp90 and Grp9.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Retaspimycin Hydrochloride
CAS 857402-63-2
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H46ClN3O8
Cantidad 100 mg
Sinónimo IPI-504
Información de solubilidad 1M HCl : 100 mg/mL (160.21 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with 1M HCl) ∣DMSO : 60 mg/mL (96.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(NC1=C2O)/C(C)=C/C=C\[C@H](OC)[C@H](/C(C)=C/[C@@H]([C@H]([C@H](C[C@@H](CC2=C(C(O)=C1)NCC=C)C)OC)O)C)OC(N)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 624.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.17
Porcentaje de pureza 98.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.