Learn More
Agilent BioTek Retainer Clip for Synergy and FLx800
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Synergy, FLx800
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Retainer Clip |
| Para utilizar con (equipo) | Synergy, FLx800 |
| Para utilizar con (aplicación) | Holds Filters and Plugs in Filter Wheels |