Descripción
- Conector hembra BNC para la conexión de un electrodo de pH.
- Modo de control de temperatura ajustable: calentamiento rápido y control de temperatura muy preciso.
- Sensor doble para el control simultáneo de la temperatura del fluido de transferencia de calor y temperatura media.
- Funciones de temporizador y cuenta atrás.
- Visualización de la tendencia de cambio de viscosidad.
- Detección de imán separado.
- Funcionamiento intermitente.
- Varios modos de funcionamiento disponibles.
- Circuito de seguridad ajustable de 50 a 380 °C
- Cubierta protectora transparente incluida.
- Visualización de códigos de error para facilitar la solución de problemas.
- Ajuste exacto de la temperatura y la velocidad mediante la pantalla digital, incluso cuando la función está desactivada.
- Apto para un funcionamiento sin supervisión
- La carcasa sellada (IP 42) garantiza una larga vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 50 a 1700 rpm |
| Capacidad | 5 kg |
| Vataje | 650 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 160 x 85 x 270 mm |
| Requisitos eléctricos | 220-240/115/100 V, 50/60 Hz, 650 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de tapón | UE |
| Descripción | Rango de pesaje: 10-5000 g |
| Incluye | Interfaz USB, interfaz RS 232, conexión para sensor de temperatura exterior (PT100/PT1000, sensor doble) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 340 °C |