Learn More
Thermo Scientific™ Resuspension Solution for MagJET Plasmid DNA Kit
Código de producto. 13585220 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
90 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
90 ml
13585220 25 mL 25 ml
13505230 90 mL 90 ml
2 options
Código de producto. 13585220
Marca: Thermo Scientific™ R2581
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Resuspenda las células bacterianas para que puedan someterse a lisis con el fin de liberar el ADN plasmídico. El tampón de resuspensión Thermo Scientific™ MagJET™ es un componente de los kits de ADN plasmídico MagJET™ (K2791⁄2792) y puede adquirirse por separado en frascos de 25 ml.
El kit de ADN plasmídico Thermo Scientific™ MagJET™ está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ADN plasmídico a partir de cultivos mantenidos durante la noche de E. coli. El kit utiliza tecnología de partículas magnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ADN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de suspensión
Formato Kit
Línea de productos MagJET
Tipo de producto Solución de resuspensión
Cantidad 25 mL