Learn More
Gibco™ Resurge™ CD4 Supplement, without glucose and L-glutamine
Código de producto. 16279911
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
16279911 100 g 100 g
16299911 5 kg 5 Kg
16289911 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 16279911
Marca: Gibco™ 670021
A diverse set of fully chemically defined, animal origin–free and protein-free cell culture supplements, which help promote cell growth and boost protein production.
Formulación de suplemento químicamente definida para complementar una variedad de medios basales. Este suplemento se ha desarrollado utilizando varias estirpes celulares anfitrionas y en diversos sistemas de cultivo, incluidos matraces de agitación y biorreactores de sobremesa. Desarrollado para su uso en sistemas de cultivo de células de mamífero CHO y puede utilizarse como suplemento o como nutriente en sistemas de cultivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Línea de células CHO
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas
Tipo de cultivo Cultivo de células de mamífero
Formulario Polvo
Tipo de producto Suplemento para medios
Sin aditivos Sin glutamina
Formato Frasco(s)
Línea de productos Resurge
Cantidad 100 g
Fuente Libre de material de origen animal