Learn More
Gibco™ Resurge™ CD3 Supplement, without glucose and L-glutamine
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
Descripción
Suplemento definido químicamente sin material de origen animal (AOF) y sin proteínas. Puede utilizarse en modo por lotes y «fed-batch» en procesos de cultivo celular. Todos los componentes se han definidos químicamente con fórmulas y estructuras moleculares conocidas y cumplen nuestra estricta especificación de libre de origen animal. Formulado sin glucosa, L-glutamina ni bicarbonato sódico. Debido a la equilibrada naturaleza nutricional de este suplemento rico en aminoácidos, también se ha utilizado en aplicaciones bacterianas.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Línea de células | CHO |
| Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Suplemento para medios |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Formato | Frasco(s) |
| Línea de productos | Resurge™ |
| Cantidad | 1 kg |
| Fuente | Libre de material de origen animal |