Learn More
Gibco™ Resurge™ CD2 Supplement, without glucose and L-glutamine
Description
Formulación de suplemento químicamente definida para complementar una variedad de medios basales. Este suplemento se ha desarrollado utilizando varias estirpes celulares anfitrionas y en diversos sistemas de cultivo, incluidos matraces de agitación y biorreactores de sobremesa. Desarrollado para su uso en sistemas de cultivo de células de mamífero CHO y puede utilizarse como suplemento o como nutriente en sistemas de cultivo.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Línea de células | CHO |
| Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas |
| Tipo de cultivo | Cultivo de células de mamífero |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Suplemento para medios |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Formato | Frasco(s) |
| Línea de productos | Resurge |
| Cantidad | 100 g |
| Show More |