Learn More
Velp Scientifica™ Sistema de sensores RESPIROMETRIC 6 para análisis de suelos
Código de producto. p-7089892 Tienda Velp Productos
Click to view available options
Incluye:
Sensor RESPIROMETRIC (seis), RESPIROSoft y Wireless DataBox, kit para análisis respirométrico de suelos (seis)
Sensor RESPIROMETRIC (seis), kit para análisis respirométrico de suelos (seis)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17163174
Marca: Velp Scientifica™ SA102B0176
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solución versátil, fiable y basada en la nube diseñada para pruebas de degradación aeróbica en suelo y abono vegetal.
  • Diseñado para apoyar pruebas de degradación aeróbica en suelos y abono vegetal. El análisis proporciona los resultados de la respiración microbiana del suelo a partir de la mineralización de sustancias orgánicas. Una aplicación importante de estas pruebas está relacionada con los procesos de detección y supervisión durante la descontaminación y limpieza.
  • La pantalla LED brillante de cuatro dígitos garantiza una larga duración de la batería respecto a otros sensores en el mercado.
  • Interfaz de dos botones intuitiva para facilitar la configuración del análisis
  • Intervalo de presión: 500 ÷ 2000 mbar (hPa)
  • Resultados disponibles en mbar
  • El sensor RESPIROMETRIC transmite los datos directamente al PC, lo que permite la monitorización en tiempo real de la curva de análisis. Los estudios respirométricos pueden durar días e incluso meses, así que la solución exclusiva VELP garantiza la monitorización constante de varios análisis desde un software exclusivo intuitivo, el RESPIROSoft™
  • Conecte el sensor RESPIROMETRIC a la exclusiva plataforma en la nube ELP Ermes para mejorar su experiencia de laboratorio.
    La conexión a la plataforma en la nube VELP Ermes permitirá que ya no tenga que realizar tareas tediosas para mejorar la productividad de su laboratorio
Especificaciones
Tipo de pantalla Digital
Batería, tipo CR 2430
Tipo de conexión Ermes a través de Wi-Fi/RESPIROSoft™ a través de USB
Material Tecnopolímero
temp 500/2000 Mbar (hPa)
Volumen de la muestra (métrico) Volumen del frasco: 1000 mL
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de degradación aeróbica en suelos y abono vegetal.
Incluye Sensor RESPIROMETRIC (seis), RESPIROSoft y Wireless DataBox, kit para análisis respirométrico de suelos (seis)
Garantía 25 meses
Peso (métrico) 1,5 kg