Learn More
Velp Scientifica™ Sistema de sensores RESPIROMETRIC 6 Maxi - PMB
Código de producto. p-7089890 Tienda Velp Productos
Click to view available options
Incluye:
Sensor RESPIROMETRIC (seis), RESPIROSoft y Wireless DataBox, maxiestación de agitación, seis posiciones, 230 V/50-60 Hz (con barras de agitación y frascos)
Sensor RESPIROMETRIC (seis), maxiestación de agitación, seis posiciones, 230 V/50-60 Hz (con barras de agitación y frascos)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17143174
Marca: Velp Scientifica™ SA10200156
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solución versátil, fiable y basada en la nube diseñada para estudios de respiración anaeróbicos, como el potencial de metano bioquímico (PBM) de la biomasa.
  • Diseñado para apoyar estudios de respiración anaeróbica para determinar el potencial de metano bioquímico (PMB) de la biomasa
  • El análisis de PMB estudia la producción de biogás a partir de residuos orgánicos principalmente para el tratamiento de aguas y aguas residuales y para producción de energía renovable
  • El sistema también es adecuado para otros estudios anaeróbicos, como las pruebas de desnitrificación. Para realizar este análisis es necesario añadir el código de frascos de desnitrificación VELP opcional. A00000410
  • La pantalla LED brillante de cuatro dígitos garantiza una larga duración de la batería respecto a otros sensores en el mercado.
  • Interfaz de dos botones intuitiva para facilitar la configuración del análisis.
  • Intervalo de presión: 500 ÷ 2000 mbar (hPa).
  • Resultados disponibles en PMB (NmLCH4/gSV) y presión (mbar).
  • Conversión automática de resultados de presión en PMB.
  • El sensor RESPIROMETRIC transmite los datos directamente al PC, lo que permite la monitorización en tiempo real de la curva de análisis. Los estudios respirométricos pueden durar días e incluso meses, así que la solución exclusiva VELP garantiza la monitorización constante de varios análisis desde un software exclusivo intuitivo, el RESPIROSoft™.
  • VELP DataBox™ se incluye en los sistemas junto con el software RESPIROSoft™ y permite la transmisión inalámbrica de datos desde el sensor RESPIROMETRIC al PC.
  • DataBox™ almacena resultados para hasta 48 sensores RESPIROMETRIC (ocho sistemas).
  • Conecte el sensor RESPIROMETRIC a la exclusiva plataforma en la nube VELP Ermes para mejorar su experiencia de laboratorio.
    La conexión A la plataforma en la nube VELP Ermes permitirá que ya no tenga que realizar tareas tediosas para mejorar la productividad de su laboratorio.
Especificaciones
Tipo Analizador de respiración anaeróbica
Tipo de pantalla Digital
Batería, tipo CR 2430
Tipo de conexión Ermes a través de Wi-Fi/RESPIROSoft™ a través de USB
Material Tecnopolímero
temp 500/2000 Mbar (hPa)
Volumen de la muestra (métrico) Volumen del frasco: 1000 mL
Para utilizar con (aplicación) Estudios de respiración anaeróbica como el potencial de metano bioquímico (PMB) de la biomasa.
Incluye Sensor RESPIROMETRIC (seis), RESPIROSoft y Wireless DataBox, maxiestación de agitación, seis posiciones, 230 V/50-60 Hz (con barras de agitación y frascos)
Garantía 25 meses
Peso (métrico) 3,5 kg