Learn More
Resorcinol, ACS, 99,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050233
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445160 25 g 25 g
11373308 100 g 100 g
11363308 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036248.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-46-3 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Resorcinol is used in the synthesis of pharmaceuticals and various organic compounds. It is likewise used in plasticizers and diazo dyes. It can be applied in the qualitative determination of ketoses in the Seliwanoff test. Resorcinol-formaldehyde resin has shown useful application in endodontic therapy in russian red. It is an indispensable element for spectrophotometric determination of nitrate concentrations in seawater.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-46-3
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.112
Número MDL MFCD00002269
Clave InChI GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
Nombre IUPAC benceno-1,3-diol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resorcinol
Nombre de nota For analysis ACS
Punto de fusión 109°C to 112°C
Color Blanco a crema
Densidad 1.272 g/mL
pH 4 to 6
Punto de ebullición 280°C to 281°C
Temperatura de inflamación 171°C (339°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 100.5%
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Número UN UN2876
Beilstein 906905
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,8155
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ether and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 99.0 to 100.5%
Grado ACS
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Resorcinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Resorcinol