Especificaciones
| Cantidad | 1 Paq. |
| Tamaño de partículas | 7 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Tamaño de poro | 300Å |
| Tipo | Cartuchos de precolumnas para CC |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Columnas EC de 4 y 4,6 mm de D.I. con adaptador de precolumna EC (referencia 721359) |
| Fase estacionaria | Resolvosil BSA-7 |