missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resmetirom, MedChemExpress

Código de producto. p-200097323
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487747 5 mg 5 miligramos
16445776 100 mg 100 miligramos
16425028 10 mg 10 miligramos
16411267 50 mg 50 miligramos
16410156 2 mg 2 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487747

Marca: Medchem Express HY12216

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Resmetirom (MGL-3196) is a highly selective thyroid hormone receptor β (THR-β) agonist with an EC50 value of 0.21 μM.

Resmetirom (MGL-3196) is a highly selective thyroid hormone receptor β (THR-β) agonist with an EC50 value of 0.21 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Resmetirom
CAS 920509-32-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12Cl2N6O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo MGL-3196 VIA-3196
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (71.23 mM)
SMILES N#CC1=NN(C2=CC(Cl)=C(OC(C=C3C(C)C)=NNC3=O)C(Cl)=C2)C(NC1=O)=O
Peso molecular (g/mol) 435.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.22
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.