missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resistin Antibody (RETN/4324) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30175367
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30175367 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30175367

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP314159JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Resistin Monoclonal antibody specifically detects Resistin in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Resistin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon RETN/4324
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Adipose tissue-specific secretory factor, ADSFMGC126609, C/EBP-epsilon regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich proteinprecursor 1, C/EBP-epsilon-regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich protein, Cysteine-rich secreted protein A12-alpha-like 2, Cysteine-rich secreted protein FIZZ3, FIZZ3MGC126603, found in inflammatory zone 3, HXCP1, resistin, RETN1, RSTNXCP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Resistin protein (around aa 19-108) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9HD89)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56729
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.