Learn More
SI Analytics™ Termómetro de resistencia
Código de producto. 10643402 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
170 mm
Modelo:
W 5790 NN
W 5791 NN
W 5980 NN
W 2180-KOAX
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo unitSize
10643402 120 mm W 5980 NN cada uno
10129660 120 mm W 5790 NN cada uno
10243841 170 mm W 5791 NN cada uno
10749074 120 mm W 2180-KOAX cada uno
4 options
Código de producto. 10643402
Marca: SI Analytics™ 285105287
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El termómetro de resistencia SI Analytics™ se utiliza para medir la temperatura y cambia la resistencia cuando hay un cambio en la temperatura.
  • Se utiliza para medir la temperatura
  • Viene equipado con conectores
  • Sensores Pt 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la sonda (métrico) 4 mm
Incluye Conectores banana de tipo macho 2 x 4 mm
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Material Vidrio
Modelo W 5980 NN
Tipo de producto Termómetros de resistencia
Descripción Cuerpo de vidrio con sensores Pt 1000
Temperatura máxima 135 °C
Temperatura mín. (métrico) − 30 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +135 °C