Learn More
Resiquimod, MedChemExpress
Código de producto. 16425838
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
16425838 10 mg 10 miligramos
16431987 50 mg 50 miligramos
16423386 25 mg 25 miligramos
16426306 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16425838
Marca: Medchem Express HY13740
MedChemExpress Resiquimod is a Toll-like receptor 7 and 8 (TLR7/TLR8) agonist that induces the upregulation of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.
Resiquimod is a Toll-like receptor 7 and 8 (TLR7/TLR8) agonist that induces the upregulation of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resiquimod
CAS 144875-48-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H22N4O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo R848 S28463
Información de solubilidad DMF : 50 mg/mL (159.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (95.43 mM) ∣Methanol : 25 mg/mL (79.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)CN1C(COCC)=NC2=C1C3=CC=CC=C3N=C2N
Peso molecular (g/mol) 314.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.38
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus